Learn More
Phényléthyl 3,4-dihydroxycinnamate, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15493989
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Inhibiteur de la protéine tyrosine kinase, et est cytotoxique aux lignées de cellules cancéreuses
Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate is a potent and specific inhibitor of nuclear transcription factor, NF-κB, activation. It has been shown to significantly suppress the lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism during inflammation. It inhibits HIV-1 integrase and also inhibits proliferation of transformed cells. It induces apoptosis in transformed fibroblasts, and interferes with EGF signal transduction affecting both protein kinase C and ornithine decarboxylase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phényléthyl 3,4-dihydroxycinnamate est un inhibiteur puissant et spécifique du facteur de transcription nucléaire, NF-κ ; B, activation. Il a été démontré qu’il supprime significativement la voie lipoxygénase du métabolisme de l’acide arachidonique pendant l’inflammation. Il inhibe l’intégrase du VIH-1 et inhibe également la prolifération des cellules transformées. Il induit l’apoptose dans les fibroblastes transformés et interfère avec la transduction du signal EGF affectant à la fois la protéine kinase C et l’activité de l’ornithine décarboxylase.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle à 50 mg/ml. Soluble dans le DMSO et l’éthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104594-70-9
Formule moléculaire C17H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 284.31
Numéro MDL MFCD00866470
Clé InChI SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Synonyme caffeic acid phenethyl ester, phenethyl caffeate, cape, capeee, phenethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, phenylethyl caffeate, unii-g960r9s5sk, caffeic acid phenylethyl ester, 2-phenylethyl caffeate, caffeic acid 2-phenylethyl ester
CID PubChem 5281787
ChEBI CHEBI:8062
Nom IUPAC 2-phényléthyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-enoate
SMILES OC1=CC=C(\C=C\C(=O)OCCC2=CC=CC=C2)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate
Point de fusion 127°C to 129°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate at 50mg/ml; Soluble in DMSO and ethanol.
Poids de la formule 284.31
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline