Learn More
Acide phénylboronique, + de 98 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10667672
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-80-6
Formule moléculaire C6H7BO2
Poids moléculaire (g/mol) 121.93
Numéro MDL MFCD00002103
Clé InChI HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
CID PubChem 66827
ChEBI CHEBI:44923
Nom IUPAC Acide phénylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylboronic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 217°C to 222°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5B(OH)2
Quantité 50 g
Beilstein 16, 920
Fieser 01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
Merck Index 15, 1070
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2%
Poids de la formule 121.93
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.