missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde de phénylarsine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

31.76€ - 333.66€

Identifiants chimiques

CAS 637-03-6
Formule moléculaire C6H5AsO
Poids moléculaire (g/mol) 168.03
Numéro MDL MFCD00001990
Clé InChI BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
CID PubChem 4778
ChEBI CHEBI:75253
Nom IUPAC Arsorosobenzène
SMILES O=[As]C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11407656
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14674.03
1 g
31.76€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11417656
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14674.06
5 g
79.50€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11427656
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14674.14
25 g
333.66€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Phenylarsine oxide is used as a poultry coccidiostat in veterinary medicine. It is also used in a membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’oxyde de phénylarsine est utilisé comme coccidiostat de volaille en médecine vétérinaire. Il est également utilisé dans un inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase perméable à la membrane.

Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le chloroforme, le benzène, l’éther, l’éthanol, 50:50 et le diméthylsulfoxyde : 1 M d’acide chlorhydrique (3,0 mg/ml) et de toluène. Insoluble dans l’eau.

Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification

Identifiants chimiques

637-03-6
168.03
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
4778
Arsorosobenzène
C6H5AsO
MFCD00001990
phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
CHEBI:75253
O=[As]C1=CC=CC=C1

Spécification

Phenylarsine oxide
140°C to 160°C
MFCD00001990
2935227
phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Arsorosobenzène
4778
168.03
637-03-6
C6H5AsO
UN3465
14,6949
Soluble in dimethyl sulfoxide,chloroform,benzene,ether,ethanol,50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
O=[As]C1=CC=CC=C1
168.03
CHEBI:75253
97%
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.

P261-P264-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P330-P501c

H301+H331

missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II

missing translation for 'einecsNumber' : 211-275-3

missing translation for 'rtecsNumber' : CH8100000

missing translation for 'tsca' : Oui

Recommended Storage : Température ambiante

FDS
Documents

Documents

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis