Learn More
Phénylacétaldéhyde, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
50.95€ - 168.84€
Identifiants chimiques
CAS | 122-78-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
Numéro MDL | MFCD00006993 |
Clé InChI | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde |
CID PubChem | 998 |
ChEBI | CHEBI:16424 |
Nom IUPAC | 2-phénylacétaldéhyde |
SMILES | O=CCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10058311
|
Thermo Scientific
370911000 |
100 g | Flacon en verre |
50.95€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10292332
|
Thermo Scientific Acros
370915000 |
500 g | Flacon en verre |
168.84€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
122-78-1 | |
120.15 | |
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | |
998 | |
2-phénylacétaldéhyde |
C8H8O | |
MFCD00006993 | |
phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde | |
CHEBI:16424 | |
O=CCC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Phenylacetaldehyde | |
5mg KOH/g max. | |
Incolore à jaune | |
193.0°C | |
Authentique | |
C8H8O | |
1.5250 to 1.5320 | |
07, 292 | |
1.029 | |
Solubility in water: 2.210g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether | |
O=CCC1=CC=CC=C1 | |
approx. 0.01% citric acid | |
998 | |
120.15 | |
Liquide |
98% | |
122-78-1 | |
1.0290g/mL | |
68°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5CH2CHO | |
MFCD00006993 | |
15, 7377 | |
phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde | |
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N | |
2-phénylacétaldéhyde | |
120.15 | |
CHEBI:16424 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-574-5
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
- Phenylacetaldehyde, stabilized
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only