Learn More
Phénylacétaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021786
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11404040
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14263.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
Phenylacetaldehyde is used for the preparation of fragrances and polymers like polyesters, which find application as a rate controlling additive in polymerization reactions. It is an active component of fragrances and floral scent due to its honey-like sweet character and finds application in flavored cigarettes and beverages. It is an insect attractant and utilized in blacklight trap for pests. It is also used as a building block in the synthesis of more complex chemicals, such as resmethrin. Furthermore, it is used in association with acetic anhydride and allyltrimethylsilane in three-component coupling process catalyzed by LiBF4 providing homoallylic acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylacétaldéhyde est utilisé pour la préparation de parfums et de polymères tels que les polyesters qui sont utilisés comme additifs pour vérifier la vitesse des réactions de polymérisation. Il s’agit d’un composant actif des parfums et du parfum floral en raison de ses douces notes de miel. Il est utilisé dans les cigarettes et les boissons aromatisées. Il s’agit d’un appât pour insectes. Il est utilisé dans les pièges à lumière noire contre les ravageurs. Il est également utilisé comme bloc de construction dans la synthèse de produits chimiques plus complexes tels que la resméthrine. De plus, il est utilisé en association avec l’anhydride acétique et l’allyltriméthylsilane dans un processus de couplage à trois composants catalysés par le LiBF4 donnant des acétates homoallyliques.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool et de l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-78-1
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00006993
Clé InChI DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
CID PubChem 998
ChEBI CHEBI:16424
Nom IUPAC 2-phénylacétaldéhyde
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetaldehyde
Densité 1.075
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 25 g
Beilstein 385791
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,7265
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylacetaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzeneacetaldehyde