Learn More
Éther phényle propargyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11483817
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
13610-02-1
C9H8O
132.16
MFCD00048107
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
83613
Prop-2-ynoxybenzène
C#CCOC1=CC=CC=C1
This item is not returnable. View return policy
13610-02-1
C9H8O
132.16
MFCD00048107
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
83613
Prop-2-ynoxybenzène
C#CCOC1=CC=CC=C1
Phenyl propargyl ether is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘éther de phényl-propargyl est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (1,0 g/l à 25°C).
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenyl propargyl ether
Densité 1.03
Point d’ébullition 89°C to 90°C (14 mmHg)
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire C6H5OCH2C≡CH
Indice de réfraction 1.533
Quantité 1 g
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (1.0g/L at 25°C).
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥98%