Learn More
Éther propartPhényl propargyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384968
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Phenyl propargyl ether is used as building block for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13610-02-1
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00048107
Clé InChI AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
CID PubChem 83613
Nom IUPAC (prop-2-yn-1-yloxy)benzene
SMILES C#CCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl propargyl ether
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.030 g/mL
Point d’ébullition 89°C to 90°C (14 mmHg)
Odeur Pungent
Formule linéaire C6H5OCH2C≡CH
Indice de réfraction 1.533
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide