Learn More
Phényl phosphorodichloridate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408723
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Reagent for preparation of phosphate diesters.Phenyl phosphorodichloridate is used in the preparation of symmetrical phosphate diesters. It is used as a phosphorylating agent for alcohols and amines. It is also involved in the preparation of phenylphosphoro di-(1-imidazolidate) and 2-phenyl-bis-triazoloylphosphate, which is used in peptide synthesis. It plays a vital role in the Pfitzner-Moffatt oxidation which involves oxidation of alcohols to the corresponding aldehydes and ketones. Furthermore, it is utilized in Beckmann rearrangement for the preparation of N-phenylacetamide from acetophenone oxime.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la préparation des diesters de phosphate. Le phosphorodichloridate de phényle est utilisé dans la préparation des diesters de phosphate symétriques. Il est utilisé comme agent phosphorylant pour les alcools et les amines. Il est également impliqué dans la préparation du phénylphosphoro di-(1-imidazolidate) et du 2-phényl-bis-triazoloylphosphate, qui est utilisé dans la synthèse des peptides. Il joue un rôle vital dans l’oxydation de Pfitzner-Moffatt qui implique l’oxydation des alcools aux aldéhydes et cétones correspondants. De plus, il est utilisé dans le réarrangement de Beckmann pour la préparation du N-phénylacétamide à partir de l’oxyme d’acétophénone.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les alcools et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 770-12-7
Formule moléculaire C6H5Cl2O2P
Poids moléculaire (g/mol) 210.978
Numéro MDL MFCD00002067
Clé InChI TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
CID PubChem 13038
Nom IUPAC Dichlorophosphoryloxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl phosphorodichloridate
Point de fusion -1°C
Densité 1.415
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 511863
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 210.98
Pourcentage de pureté 97%