Learn More
Phényl p-tolyl sulfone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
72.26€ - 247.23€
Identifiants chimiques
CAS | 640-57-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H12O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.297 |
Numéro MDL | MFCD00025038 |
Clé InChI | YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene |
CID PubChem | 69497 |
Nom IUPAC | 1-(benzènesulfonyl)-4-méthylbenzène |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03128.09 |
10 g |
72.26€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03128.18 |
50 g |
247.23€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
640-57-3 | |
232.297 | |
YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N | |
69497 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2 |
C13H12O2S | |
MFCD00025038 | |
phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene | |
1-(benzènesulfonyl)-4-méthylbenzène |
Spécification
Phenyl p-tolyl sulfone | |
125°C to 129°C | |
C13H12O2S | |
1872872 | |
YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N | |
1-(benzènesulfonyl)-4-méthylbenzène | |
69497 | |
≥98% |
640-57-3 | |
Odorless | |
MFCD00025038 | |
phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2 | |
232.297 | |
232.3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-364-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WR6880000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only