Learn More
Isothiocyanate de phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414040
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 11414040
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11596.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Phenyl isothiocyanate acts as a derivatizing reagent for primary and secondary amines. It is used in sequencing peptides by Edman degradation and in amino acid analyses by HPLC. It is used for derivatizing N-terminal amino acids of proteins for automated sequential analysis. It is a synthon for dithiadiazafulvalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de phényle est un réactif de dérivatisation pour les amines primaires et secondaires. Il est utilisé dans le séquençage des peptides par dégradation d’Edman et dans l’analyse des acides aminés par HPLC. Il permet la dérivatisation des acides aminés N-terminaux des protéines pour l’analyse séquentielle automatisée. C’est un synthon pour les dithiadiazafulvalènes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-72-0
Formule moléculaire C7H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 135.18
Numéro MDL MFCD00004798
Clé InChI QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
CID PubChem 7673
ChEBI CHEBI:85103
Nom IUPAC isothiocyanatobenzène
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl isothiocyanate
Point de fusion -21°C
Densité 1.131
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.65
Quantité 5 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 471392
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,7297
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 135.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.