Learn More
Chlorure de phénoxyacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.10€ - 473.36€
Identifiants chimiques
CAS 701-99-5
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00000726
Clé InChI PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
CID PubChem 69703
Nom IUPAC Chlorure de 2-phénoxyacétyle
SMILES ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11484804
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13761.18
50 g
64.10€
50g
11494804
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13761.30
250 g
232.00€
250g
11474804
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13761.0B
1000 g
473.36€
1000g
Description
Description
Acylation of D- and DL-WV with phenoxyacetyl chloride, followed by cleavage of the t-butyl ester,afforded the penultimate penicilloic acids. Phenoxyacetyl chloride was used in the synthesis of series of macrocyclic bis-β-lactams, 5-phenyl-6-epiphenoxymethylpenicillin benzyl ester, N-protected guanosine derivatives, useful in RNA synthesis, phenyloxyketene, for cycloaddition to imines leading to β-lactams. Treatment of iminophosphoranes with phenoxyacetyl chloride afforded respectively the trans- and cis-3-(acylamino)-p-lactams. By the oxidative addition of stannous fluoride to allyliodide, with 1, 2-O-isopropylidene-D-glyceraldehyde and phenoxyacetyl chloride results in the predominant formation of erythro homoallylester, which is in turn converted into 2-deoxy-D-ribose. The 4-disubstituted P-lactams (4a-c and 6a-b) were prepared through the reaction of N,N-diphenylhydrazones and N-methyl-N-phenylhydrazones of ketones with phenoxyacetyl chloride/Et3N in dichloromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acylation de D- et de DL-WV avec du chlorure de phénoxyacétyle, suivie du clivage de l’ester t-butyle, a donné les acides pénicilloïques avant-derniers. Le chlorure de phénoxyacétyle a été utilisé dans la synthèse de séries de bis-β-lactames macrocycliques, de 5-phényl-6-épiphénoxyméthylpénicilline ester benzylique, de dérivés de guanosine N-protégés, utiles dans la synthèse d’ARN, de phényloxycétène, pour cycloaddition en imines menant à β-lactames. Le traitement des iminophosphoranes par le chlorure de phénoxyacétyle a donné respectivement les trans- et cis-3-(acylamino)-p-lactames. Par l’addition oxydative de fluorure stanneux à l’allyliodide, avec du 1, 2-O-isopropylidène-D-glycéraldéhyde et du chlorure de phénoxyacétyle, on obtient la formation prédominante d’homoallylester d’érythro, qui est à son tour transformé en 2-déoxy-D-ribose. Les P-lactames 4-disubstitués (4a-c et 6a-b) ont été préparés par réaction de N,N-diphénylhydrazones et de N-méthyl-N-phénylhydrazones de cétones avec du chlorure de phénoxyacétyle/Et3N dans du dichlorométhane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
701-99-5
170.59
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
69703
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
C8H7ClO2
MFCD00000726
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
Chlorure de 2-phénoxyacétyle
Spécification
Phenoxyacetyl chloride
1.235
108°C (226°F)
C8H7ClO2
MFCD00000726
607585
phenoxyacetyl chloride, acetyl chloride, phenoxy, phenyloxyacetyl chloride, phenoxyacetylchloride, phenoxyacetic acid chloride, acetyl chloride, 2-phenoxy, pac-cl, phenoxylacetylchloride, 2-phenoxyacetylchloride, phenoxy acetyl chloride
PKUPAJQAJXVUEK-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2-phénoxyacétyle
69703
98%
701-99-5
225°C to 226°C
Irritating
1.534
UN3265
Moisture sensitive
Reacts with water.
ClC(=O)COC1=CC=CC=C1
170.59
170.6
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-862-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote