Learn More
Solution étalon phénol à onze composants 2000 μg/ml de chaque, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Marque: Fisher Chemical F115881
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Eleven Components Standard Solution | |
Ampoule | |
Solution étalon multi-composants organique | |
4-Chloro-3-methylphenol (CAS:59-50-7), 2-Chlorophenol (CAS:95-57-8), 2,4- Dichlorophenol (CAS:120-83-2), 2,4-Dimethylphenol (CAS:105-67-9), 2,4-Dinitrophenol (CAS:51-28 -5), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol (CAS:534-52-1), 2-Nitrophenol (CAS:88-75-5), 4-Nitrophenol (CAS:100-02-7), Pentachlorophenol (CAS:87-86-5), Phenol (CAS:108-95-2), 2,4,6-Trichlorophenol (CAS:88-06-2) |
2000μg/mL | |
1 mL | |
1593 | |
Dichloromethane |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Standard solution 11 Components in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .