Learn More
Indicateur de phénolphtaléine dans l’éthanol, 1 g/l, Chem-Lab
Code produit. 11957423
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11957423
Marque: Chem-Lab CL07.0606.0100
Devient rouge-vif en présence de bases (à pH 8,2–10). L’indicateur de phénolphtaléine dans l’éthanol, 1  g/L, Chem-Lab, contient 1 g C20H14O4 par 1 L C2H5OH. Il est utilisé comme indicateur dans les titrations acide-base. Fabriqué conformément aux exigences Eur. Ph. Normes 4.4.1.
La phénolphtaléine est généralement dissoute dans l’alcool pour une utilisation dans des expériences. C’est un acide faible qui peut perdre des ions H+ en solution. La molécule de phénolphtaléine est incolore, tandis que l’ion phénolphtaléine est rose. Dans les solutions acides et neutres, la solution est incolore. Lorsqu’une base est ajoutée à la phénolphtaléine, plus d’ionisation a lieu, ce qui entraîne la solution à transformer en rouge-violet. Cette solution transforme cette couleur rose à un pH de 8,2–10,0.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphtalein
CAS 77-09-8, 64-17-5
Concentration 1g C20H14O4 per 1L C2H5OH 80%
Formule moléculaire C20H14O4
Numéro MDL MFCD00005913
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Poids de la formule 46.07g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)
Odeur Alcoholic
Densité 0.86g/mL
Changements de couleur du pH Colorless to red-violet at pH 8.2–10.0
Solvant ou matrice Ethanol 80%
pH ±7
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphtalein indicator in Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol