Learn More
Solution de phénolphtaléine, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11414719 Tous les produits Reagecon Produits
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Fabriquée conformément aux directives de la Pharm. Chapitre 4 (4.1.1) et préparée dans une installation conforme à la norme ISO 9001. La solution de phénolphtaléine, de qualité EP, Reagecon™ est une solution prête à l’emploi 0,1 g/100ml utilisée comme indicateur dans les titrations acide–base. Il devient incolore dans les solutions acides et rouge/rose dans les solutions basiques.
L’utilisation courante de la phénolphtaléine est un indicateur des titrations acide-base. Il sert également de composant d’indicateur universel, avec le rouge de méthyle, le bleu de bromothymol et le bleu de thymol. Cette solution est préparée en dissolvant 0,1 g de phénolphtaléine dans 80 ml d’alcool et diluée dans 100 ml d’eau. La solution devient rouge à pH≥10, incolore à ≤8,2 et rose entre les deux.
  • Fabriqué dans un établissement conforme à la norme ISO 9001, dans le respect des directives de la Ph. Directives Chapitre 4 (4.1.1)
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Concentration 0.1g per 100mL
Formule moléculaire C20H14O4
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Poids de la formule 318.3g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Inviolable
Certificat d’analyse Yes
Changements de couleur du pH Red: pH >10
Colorless: pH <8.2
Pink: 8.2–10
Solvant ou matrice Ethanol, diluted with water
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, phenolphthalein
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de phénolphtaléine, qualité EP, Reagecon™ >