missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indicateur de phénolphtaléine dans l’éthanol/l’eau, 10 g/l, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
La phénolphtaléine est généralement dissoute dans l’alcool pour une utilisation dans des expériences. C’est un acide faible qui peut perdre des ions H+ en solution. La molécule de phénolphtaléine est incolore, tandis que l’ion phénolphtaléine est rose. Dans les solutions acides et neutres, la solution est incolore. Lorsqu’une base est ajoutée à la phénolphtaléine, plus d’ionisation a lieu, ce qui entraîne la solution à transformer en rouge-violet.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenolphtalein |
| Point de fusion | -114°C |
| CAS | 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5 |
| Concentration | 10g C20H14O4 per 1L C2H5OH and H2O (1:1) |
| Formule moléculaire | C20H14O4 |
| Numéro MDL | MFCD00005913 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water |
| Clé InChI | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phénolphtaléine 10 g/l dans l'éthanol/eau (1/1) indicateur solution
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: phenolphtalein indicator, ethanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu