Learn More
Solide de phénolphtaléine, pure, qualité indicatrice, Fisher Chemical
67.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21984" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21984" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Solide de phénolphtaléine, pur, qualité indicatrice
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | 258°C |
Poids de la formule | 318.32g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Couleur | Blanc |
Quantité | 100 g |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Phenolphthalein
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: phenolphthalein