Learn More
Phénolphthaléine, 1 % p/v dans l’alcool Code produit.: 15421497
Phénolphthaléine, 1 % p/v dans l’alcool
Code produit. 15421497
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Code produit. 15421497
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038704.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein
CAS 77-09-8
Couleur Incolore
Point d’éclair 11°C (52°F)
Odeur Alcohol-like
Formule moléculaire C20H14O4
Numéro MDL MFCD00005913
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1987
Synonyme phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ether.
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Poids de la formule 318.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1% w/v in alcohol
Forme physique Liquide
Nom du produit
Phénolphthaléine, 1 % p/v dans l’alcool >