Learn More
Cole-Parmer™ Chariot de base phénolique
Moyen sûr et efficace de déplacer les grosses bonbonnes, les fûts et les caisses
Marque:  Cole-Parmer™ 09378-05
Code produit. 12375709
  • 1015.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Permet d’éliminer la tension au niveau du dos et les efforts importants ; il suffit d’incliner le chariot vers l’avant et de glisser la bonbonne sur le chariot. La tubulure en acier carré soutient la base phénolique avec une surface laminée haute pression de mélamine. Roulettes en caoutchouc dur pivotantes à 360° pour une navigation aisée. La base se trouve à 108 mm du sol. La poignée se trouve à 978 mm de haut et mesure 483 mm de large. Moyen sûr et efficace de déplacer les grosses bonbonnes, les fûts et les caisses
Spécification
Spécification
Chariot
Phénolique
Nom du produit
Cole-Parmer™ Chariot de base phénolique > Matériau : Base phénolique