Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sol saturé en eau et phénol, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase, sta
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le phénol / Tris est un système de solvants composé de phénol et de Tris(hydroxyméthyl)aminométhane
• Préparé prêt à l’emploi, aucune titration n’est nécessaire
Applications
• Couramment utilisé dans l’isolement de l’ADN.Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane agit comme accepteur de proton pour augmenter le pH
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenol water saturated sol. |
Couleur | Incolore à jaune |
Note relative au nom | DNase, RNase, Protease Free, Stabilized, Free of Oxides |
CAS | 108-95-2 |
Formule moléculaire | C6H6O |
Formule linéaire | OHC6H5 |
Numéro MDL | MFCD00002143 |
Beilstein | 06, 110 |
Fieser | 01,828; 13,166; 14,88 |
Densité | 1.0600g/mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phenol water saturated solution,DNase,RNase,Protease free,stab., free of oxides
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Phenol