Learn More
WTW™ Kits de test pour les phénols
Marque: WTW™ 250412
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube réactif prêt à l'emploi• Pour photomètres pHotoFlex, S6, S12, Spektral et Spektroflex
• Reconnaissance automatique des tubes par code barre
• Tubes pré-remplis
• Mesure directe sur le tube avec reconnaissance automatique et résultat en mg/L
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
Spécification
4-amoniantupyrine | |
Photomètres PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral | |
25 | |
Photométrique |
Pour les eaux usées, eaux de surface | |
Certificats | |
25 dosages | |
Kit de test cellulaire du phénol (C6H5OH) CombiCheck |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Spectroquant
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid