Learn More
Solution rouge de phénol R2, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11404719 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11404719
Marque: Reagecon 1063603
Réactifs comme décrit au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Rouge de phenol solution R2
Spécification
Couleur Rouge
Quantité 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • PHENOL RED SOLUTION R2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, sodiumhydroxide