Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenol Red |
Point de fusion | >300.0°C |
Note relative au nom | Pure |
Clarity | passes test |
Beilstein | 19, 91 |
Merck Index | 15, 7360 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol |
Spectre IR | Authentique |
Nom IUPAC | 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione |
Poids de la formule | 354.38 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenol Red
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.