Learn More
Phénol liquéfié 80 % (p/p) dans l’eau, certifié AR, pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10181430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
Code produit. 10181430
Marque: Fisher Chemical P/2316/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
C6H6O, numéro CAS-108-95-2, benzénol, acide carbolique, hydroxybenzène, monophenol, oxybenzène, acide phénique, hydrate de phényle, hydroxyde de phényle, acide phénylique, alcool phénylique, 2,5 L, CHEBI:15882, rouge, 94,0414 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 40,5°C, 2143, 94,113, flacon en verre revêtu de plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 108-95-2
Point de fusion 40.5°C
Couleur Liquide mobile incolore et transparent
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C6H6O
Numéro MDL MFCD00002143
Quantité 2.5 L
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC phénol
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
CID PubChem 996
Densité de vapeur 3.2
ChEBI CHEBI:15882
Poids de la formule 94.0414g/mol
Tension de vapeur 1mmHg 40
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol liquified
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.