Learn More
Cristaux détachés de phénol, certifiés AR, pour analyse, conformes aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
Description
C6H6O, numéro CAS-108-95-2, oxybenzène, hydroxybenzène, acide carbolique, hydroxyde de phényle, monophénol, hydrate de phényle, acide phénique, acide phénylique, alcool phénylique, benzénol, 1 kg, 182°C, CHEBI:15882, incolore à blanc, 94,11 g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39°C, 2143, 94,113
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol Detached Crystals |
| Point de fusion | 39°C |
| Couleur | Incolore à blanc |
| pH | 6 |
| Point d’ébullition | 182°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Viscosité | 3.437 mPaS (50°C) |
| Poids de la formule | 94.11g/mol |
| Tension de vapeur | 0.4mbar at 20°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.