Learn More
Phénol-d1, 95 % (isotopique)
Catalog Number p-7033903
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1003-66-3
C6H5DO
95.12
MFCD01075468
ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
12205409
deutériooxybenzène
[2H]OC1=CC=CC=C1
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1003-66-3
C6H5DO
95.12
MFCD01075468
ISWSIDIOOBJBQZ-DYCDLGHISA-N
phenol-d, phenol-d1, o-2h phenol, phenol-od, 2 h oxy benzene
12205409
deutériooxybenzène
[2H]OC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenol-d1
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.082
Sensibilité Air and Light
Quantité 1 g
Point de fusion 40°C to 42°C
Point d’ébullition 182°C
Numéro UN UN1671
Poids de la formule 95.12
Pourcentage de pureté 95%