Learn More
Alcool phénol/chloroforme/isoamyle (25 :24 :1 ), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA mM de pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Le mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle dans le rapport 25:24:1 (v/v/v), numéro CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, est une solution utilisée dans la purification des acides nucléiques.
89.50€ - 969.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308293
|
Thermo Scientific Acros
327111000 |
100 mL | Flacon en verre |
89.50€
100mL |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10535691
|
Thermo Scientific Acros
327115000 |
500 mL | Flacon en verre |
290.00€
500mL |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10649273
|
Thermo Scientific Acros
327110025 |
2.5 L | Flacon en verre |
969.00€
2.50L |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24:1), stabilisé, saturé avec 100 mM de Tris-EDTA à pH 8,0, C6H6O, numéro CAS-136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, 500 ml, jaune à orange, 1,2800 g/ml, aucun détecté, 94,11, biologie moléculaire, danger
Description générale
- Cette solution contient un mélange de chloroforme pur, d’alcool isoamyle et de phénol saturé de Tris-EDTA, avec un pH stabilisé à 8,0
Applications
- La solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle (25:24:1) est utilisée pour l’extraction des acides nucléiques, de l’ADN et de l’ARN
- Lorsque des acides nucléiques sont extraits avec la solution de mélange d’alcool phénol-chloroforme-isoamyle, une séparation des composants franche est obtenue.Les protéines présentes dans l’échantillon sont dénaturées et éliminées (collectées en phase organique ou en interphase), tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse.Le chloroforme dénature les protéines et facilite la séparation des phases aqueuses et organiques, et l’alcool isoamyle réduit la formation de mousse pendant l’extraction.
- Il est également utilisé pour générer des cartographies peptidiques de minisatellites d’ADN
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche