Learn More
Phénol/chloroforme/alcool isoamylique (mélange 25:24:1, pH 6,7/8,0, Liq.), Fisher BioReagents™
Code produit. 10306413
400 mL, Flacon en verre ambré/poison revêtu, 400mL
Code nomenclature Nacres: NA.21
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré/poison revêtu
Conditionnement:
100mL
400mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10306413
Marque: Fisher BioReagents BP1752I400
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour l’extraction de protéines à partir de préparations d’acides nucléiques bruts
Ce mélange est utilisé pour extraire les protéines des préparations d’acides nucléiques bruts. La solution est fournie avec un flacon de tris qui doit être utilisé pour équilibrer le pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-95-2
Formule moléculaire C6H6O
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Numéro MDL MFCD00002143
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
CID PubChem 996
ChEBI CHEBI:15882
Nom IUPAC phénol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Couleur Transparent
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0
Densité 1.280g/cm³
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre ambré/poison revêtu
pH 6.8 to 8.2
Quantité 400 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phénol/chloroforme/alcool isoamylique (mélange 25:24:1, pH 6,7/8,0, Liq.), Fisher BioReagents™ >