Learn More
Phénétole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042920
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
103-73-1
C8H10O
122.17
MFCD00009090
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
7674
CHEBI:67129
Éthoxybenzène
CCOC1=CC=CC=C1
103-73-1
C8H10O
122.17
MFCD00009090
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
7674
CHEBI:67129
Éthoxybenzène
CCOC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Phenetole
Note relative au nom 99%
Point de fusion -30.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OC2H5
Indice de réfraction 1.5055 to 1.5075
Quantité 500 mL
Beilstein 06, 140
Merck Index 15, 7343
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenetole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.