Learn More
Phénétyleisothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10608783
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10608783
Marque: Thermo Scientific Maybridge TL00242EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 2257-09-2
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Numéro MDL MFCD00004821
Clé InChI IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
CID PubChem 16741
ChEBI CHEBI:351346
Nom IUPAC 2-isothiocyanatoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenethyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.1000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C6H5CH2CH2NCS
Quantité 10 g
Merck Index 15, 7340
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.