Learn More
Phénanthrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10745241
Phénanthrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10745241
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10745241
Marque: Thermo Scientific Acros 130090050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-01-8
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00001168
Clé InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 995
ChEBI CHEBI:28851
Nom IUPAC phénanthrène
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 95°C to 101°C
Couleur Blanc à gris
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 336°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 05, 667
Merck Index 15, 7326
Gravité spécifique 1.063
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466411 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2024 Catalog Number130090050,130095000,130090500
Numéro de lotA0463292 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2024 Catalog Number130090050,130095000,130090500
Numéro de lotA0460865 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog Number130090050,130095000,130090500
Numéro de lotA0459411 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog Number130090050,130095000,130090500
Numéro de lotA0436952 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/12/2021 Catalog Number130090050,130095000,130090500
Nom du produit
Phénanthrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >