Learn More
Motic™ Arrêt de phase 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X)
Utilisez le contraste de phase pour améliorer la visualisation des échantillons transparents. L’arrêt de phase Motic™ 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X) est un arrêt de lumière annulaire qui s’adapte à votre condenseur.
Marque: Motic™ 1101000202421
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stimulez la discrimination par le contraste et les détails sans coloration ni fixation, permettant ainsi l’étude des cellules vivantes.
- Doit être adapté et aligné sur la plaque à phase de l’objectif.
Spécification
Anneau d’arrêt de phase | |
0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X) | |
Microscope AE31E, objectifs de phase 10X, 20X, 40X |