Learn More
Fisherbrand™ Papier de séparation de phase, grade : 902
Utilisé pour la séparation des solutions aqueuses et des solutions organiques
Marque:  Fisherbrand™ 0902A00000
Code produit. 11715485
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Hydrophobe, avec papier imprégné de silicone
  • La phase organique imprègne le filtre alors que les composants solides en phase aqueuse sont conservés
  • Utilisable comme entonnoir de séparation jetable
  • La densité de la phase organique n’a aucune influence sur le processus de séparation
Spécification
Spécification
85 g/m2
Silicone
Hydrophobe
Papier séparateur de phases
DIN 53137
Peut être utilisé en tant qu’ampoule à décanter jetable pour séparer les solutions aqueuses des solutions organiques
0.17 mm
70 mm