Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts Ismaprene PharMed™
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales, y compris pour les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que pour les denrées alimentaires. La tubulure à 2 arrêts Ismaprene PharMed™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque:  Ismatec™ SC0335A
131.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13417788
  • 139.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
  • Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Non recommandé
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Excellent
  • Conformes aux normes : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
    • Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR177.2600 Pharmacopée américaine Classe VI listé NSF (norme 51)
Autoclavable
40 cm
Applications pharmaceutiques et médicales, y compris les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que le traitement des denrées alimentaires.Cassettes CA.
6 pièces/boîte
CO2 1200, O2 200, N2 80
Beige
135°C
Code couleur :Violet-orange
Ismaprène PharMed
0,85 mm
-60°C
2,54 mm de dia. int., 4,24 mm de dia. ext.
Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
Excellent
Tubulure à 2 arrêts