Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure PharMed™ BPT
Formulée pour résister aux contraintes du pompage péristaltique tout en fournissant la surface biocompatible avec les fluides requise pour les applications sensibles. La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed™ BPT est moins perméable aux gaz et aux vapeurs que les tubulures en silicone.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences R6516-46BPT
Code produit. 12386859
  • 342.00€ / 7.50m
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 10993, USP classe VI, FDA, NSA
Autoclavable
12,7 mm
0.75 in.
24.6 ft.
1/8 in.
-75deg;C
135°C
Tubing
0.5 in.
PharMed BPT
19 mm
7,5 m
3,2 mm
Blanc crème