Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en bobine PharMed™ BPT I/P™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Conçue pour résister à plus de 10 000 heures d’utilisation, ce qui réduit les temps d’arrêt.
- Idéal pour protéger les fluides sensibles dans les applications biopharmaceutiques et les travaux de culture cellulaire et tissulaire, cette tubulure est conforme aux normes USP classe VI et FDA
- La couleur beige opaque est idéale pour les échantillons photosensibles
- La tubulure peut être stérilisée par autoclave, par rayons gamma ou à l’oxyde d’éthylène, ce qui le rend adapté aux systèmes de stérilisation et de nettoyage en circuit fermé
- Les bobines contiennent des tubulures pour pompe continues, vous permettant de couper la longueur exacte nécessaire et d’éliminer les déchets
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé par l’FDA ; Proposition 65 NA (aucun produit chimique énuméré dans la Proposition 65) |
| Diamètre (métrique) interne | 9,5 mm |
| Matériau | PharMed BPT |
| Longueur totale (impériale) | 150 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 45,7 m |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Taille de la tubulure | 73 |
| Débit | 8000 ml/min |
| Tuyau cannelé | 3/8 po |
| Méthode de stérilisation | En autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma |
| Afficher plus |