missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts PharMed™ BPT

Formulée pour résister aux contraintes du pompage péristaltique tout en fournissant la surface biocompatible avec les fluides requise pour les applications de bioprocédés sensibles. La tubulure à 2 arrêts Ismatec™ PharMed™ BPT nécessite une tubulure d’extension sur le côté aspiration comme sur le côté décharge.

Marque:  Ismatec™ SC0746

Code produit. 10083012

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Dure plus longtemps que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques.
  • Résiste à l’autoclavage répété.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Biocompatibilité documentée.
  • Plusieurs sites de fabrication.
  • Bouchons soudés pour autoclavage.
Spécification

Spécification

Tubulure à 2 arrêts
Autoclavable
40 cm
Cassettes CA
D.I. de 2,79mm, D.E. de 4,49mm
Code couleur : Violet - blanc
PharMed BPT
0,85 mm
6 pièces/boîte
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis