Learn More
Esculape Laboratoire™ Armoires à pharmacie
Click to view available options
Type de produit:
Armoire à pharmacie
Hauteur (métrique):
14 cm
20 cm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 53 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour accueillir tous les équipements de premiers secours, bureaux, ateliers et laboratoires |
| Longueur (métrique) | 53 cm |
| Type de produit | Armoire à pharmacie |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 20 cm |