Learn More
Bochem™ Cuillère Pharma
La pelle pour applications pharmaceutiques Bochem™ dispose d’une poignée et d’une boucle de suspension sans soudure et fixes.
Marque: Bochem™ 8836
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Poignée fixe sans soudure
- Traitement extrêmement élevé
- Avec boucle suspendue
- Qualifié pour la nourriture
Spécification
200 ml | |
Sécurité alimentaire | |
Poignée à boucle | |
75 mm |
Acier inoxydable (18/10) | |
Acier inoxydable | |
Pelle de 140 mm, 230 mm au total |