Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
DASR PHAGO’WIPES peut être utilisé pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du patient.
197.89€ - 214.00€
Spécification
Type de produit | Lingette désinfectante |
---|---|
Longueur (impériale) | 6.7 in. |
Longueur (métrique) | 17 cm |
Largeur (impériale) | 4.7 in. |
Largeur (métrique) | 12 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17840265
|
Christeyns™
460372 |
Blanc | N/A | ||||||
16471271
|
Christeyns™
460371D |
Bleu | N/A | ||||||
Description
- Prêt à l'emploi
- Large spectre de désinfection
- Produit d'imprégnation écocertifié
- Compatibilité alimentaire
Spécification
Lingette désinfectante | |
17 cm | |
12 cm | |
200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs. |
6.7 in. | |
4.7 in. | |
Plastic |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Christeyns™ Phago'Wipes DASR