missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Christeyns™ Phago'Wash AP

Code produit. 17820265
Click to view available options
Volume (métrique):
10 l
Conditionnement:
10L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17820265

Marque: Christeyns™ P70072

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

PHAGO’WAH AP est un détergent dégraissant acide pour animaleries, destiné à être utilisé dans les machines à laver les cages des animaux.

  • Assure un séchage rapide

Spécification

Type de produit Acid Cleaning Agent
Color-coded No
Forme Clear Liquid
pH 1.08 to 2.02
Gamme de produits Cleanware
Scent Unscented
Stérilité Non stériles
Format Can
Volume (métrique) 10 l
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis