Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
PHAGO'SPRAY DASR 70 est un désinfectant hydroalcoolique pour la désinfection des mains, des surfaces, du matériel et du mobilier propre. Sans trace ni résidu sur les surfaces.
78.60€ - 109.00€
Spécification
Type de produit | Alcohol-based Surface Disinfectant |
---|---|
Color-coded | No |
Forme | Clear Liquid |
pH | Neutre |
Stérilité | Non stériles |
Code produit | Marque | Scent | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Scent | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16475940
|
Christeyns™
65049 |
Fresh Scent | 750 mL |
78.60€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16698472
|
Christeyns™
C65050 |
Unscented | 5 L | N/A | |||||
Description
- Large spectre antimicrobien dès 30 s
- Contact alimentaire, sans rinçage
- Pas de traces ni de résidus au séchage
- Écocertifié
Spécification
Alcohol-based Surface Disinfectant | |
Clear Liquid | |
Non stériles |
No | |
Neutre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- phagospray DASR
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol