Learn More
Christeyns™ Phago'Gel SPS
PHAGO GEL SPS est destiné à la désinfection chirurgicale hygiénique des mains par friction : en alternative au lavage simple ou hygiénique des mains, en l'absence de point d'eau, lors de contacts en série, avant tout geste aseptique.
Marque: Christeyns™ C65054
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute tolérance
- Rapidité d'utilisation
- Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
- Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans paraben
Spécification
Hand Disinfectant Gel | |
Gel | |
5 L |
Incolore | |
2 Cans |