Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 000 ml
Quantité:
12 flacons
12 flacons à pompe montés sans air
12 flacons sans air
20 flacons pompes à fixation carrée
Conditionnement:
12 pièces
12L
20 pièces
Description
- Ne dessèche pas la peau même en cas d'utilisation fréquente
- Hypoallergénique
- Formulé pour minimiser les risques allergiques
- Convient aux enfants de moins de 36 mois et aux femmes enceintes/allaitantes
- Bon pouvoir nettoyant
- Haute rinçabilité
- Potentiel hydratant pendant 30 min
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Soap |
| Couleur | Incolore |
| Forme | Foam |
| Quantité | 20 flacons pompes à fixation carrée |
| Volume (métrique) | 500 ml |