missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Care Hand Cream
Click to view available options
Volume (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Soulage les peaux fragilisées et prévient le dessèchement cutané
- Pénètre rapidement et laisse les mains souples et douces hydratation des couches supérieures de l'épiderme
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Protection Cream |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Cream |
| Conditionnement | Airless Bottle |
| Quantité | 12 flacons |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CREME DE SOINS PHAGO'DERM CARE
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu