Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH/Pt1000
Cette électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain est idéale pour mesurer 2 paramètres de pH et de température.
Marque:  Fisherbrand™ 5732528A4-003IU
Code produit. 11729808
  • 397.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Une seule sonde pour la mesure de 2 paramètres de pH et de température
  • Capteur Pt1000 compatible avec les pH-mètres 
  • Électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain
  • Liquide pour électrode en verre électrolytique de laboratoire
  • Fourni avec un câble de 1 m, une fiche BNC ou DIN pour le pH et 2 fiches banane de 4 mm pour la température
Spécification
Spécification
Connecteur DIN
120 mm
0°C à 80°C
12 mm
0 à 14