Learn More
Cole-Parmer™ Sonde de pH
Get precise readings affordably with this Autoclavable Mini pH Probe.
Marque:  Cole-Parmer™ 05662-16
Code produit. 11750169
  • 375.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sealed
  • Autoclavable
  • Ideal for narrow crowded culture flasks and fermentors (6 mm dia).
  • Double-junction reference offers stability and extended service life.
Spécification
Spécification
BNC
Verre
pH Probe
Idéale pour les fioles et fermenteurs à culture étroits et bondés
8.3 in.
0.2 in.
céramique
130°C
Double Junction
266°F
210 mm
6 mm