Learn More
X4 ROULEAU DE PAPIER PH FISHERBRAND 6,4 - 8,0 .
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
6,4 à 8
Conditionnement:
4 unités
Description
- Ready to use
- Manufactured from high quality filter paper
- Colors of the scales are specially mixed to perfectly match the reaction color of the indicator papers
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Plage de pH | 6,4 à 8 |
| Format | Roll |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | pH Paper |