Learn More
WTW™ Module pH/mV ADA 94pH/IDS avec fiche BNC et fiche banane de 4 mm
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
InoLab Multi 9420/9430 IDS, pour électrodes pH/ORP/ISE
Conditionnement:
1 pièce
Description
WTW propose des solutions d’adaptation pour l’alimentation en énergie mobile, le transfert de données d’anciens systèmes ainsi que pour la connexion d’électrodes de pH classiques aux systèmes numériques. Les adaptateurs USB ADA USB / Ser et ADA USB sont utilisés pour connecter des périphériques avec interface RS 232 à des PC et ordinateurs portatifs avec des interfaces USB, en particulier tous les instruments mesure de laboratoire et portatifs avec connecteur RS 232 (instruments de mesure portatifs 3 xxi, instruments de mesure de paillasse InoLab™ Niveau 2, 730 mètres de terrain 197i, 1970i).
Spécification
Spécification
| Type | Module pH / mV |
| Comprend | Accessoires de montage |
| À utiliser avec (équipement) | InoLab Multi 9420/9430 IDS, pour électrodes pH/ORP/ISE |