Learn More
Fisherbrand™ Microélectrodes de pH
Microélectrode de pH unique idéale pour mesurer de très petits volumes d’échantillons tels que la sueur, la salive et d’autres dans des tubes capillaires, des plaques de microtitration, des tubes à essai et d’autres récipients facilement accessibles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Électrode de pH à petit diamètre
- Pour la mesure de très petits volumes d’échantillons : sueur, salive...
- Pour la mesure dans des récipients facilement accessibles : tube capillaire, plaque de microtitration, tube à essai
- Corps en verre avec tête en S7
Spécification
Micro-électrodes de pH en verre avec connecteur BNC | |
BNC | |
14 | |
18 mm |