Learn More
Macherey-Nagel™ Blue Litmus Paper
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
Marque: Macherey-Nagel™ 91126
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
- Color change from blue to red
- Store in a cool, dry place
- Avoid exposure to sunlight and moisture
- Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Spécification
Bleu à rouge | |
Bande | |
100/paquet |
8 à 5 | |
Détermination de réaction acide et alcaline | |
pH Paper |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Blue Litmus Paper > Gamme de pH : 8 à 5
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu